Learn More
Abnova™ Human DKKL1 Full-length ORF (NP_055234.1, 1 a.a. - 242 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Description
The dickkopf protein family interacts with the Wnt signaling pathway and its members are characterized by two conserved cysteine-rich domains. This gene encodes a secreted protein that has high similarity to the N-terminus of the dickkopf-3 protein and moderate similarity to that protein's C-terminus though the C-terminal cysteine residues are not conserved. [provided by RefSeq]
Specifications
Specifications
| Accession Number | NP_055234.1 |
| For Use With (Application) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
| Formulation | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
| Gene ID (Entrez) | 27120 |
| Molecular Weight (g/mol) | 53.4kDa |
| Name | DKKL1 (Human) Recombinant Protein (P01) |
| Purification Method | Glutathione Sepharose 4 Fast Flow |
| Quality Control Testing | 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. |
| Quantity | 25 μg |
| Immunogen | MGEASPPAPARRHLLVLLLLLSTLVIPSAAAPIHDADAQESSLGLTGLQSLLQGFSRLFLKGNLLRGIDSLFSAPMDFRGLPGNYHKEENQEHQLGNNTLSSHLQIDKMTDNKTGEVLISENVVASIQPAEGSFEGDLKVPRMEEKEALVPIQKATDSFHTELHPRVAFWIIKLPRRRSHQDALEGGHWLSEKRHRLQAIRDGLRKGTHKDVLEEGTESSSHSRLSPRKTHLLYILRPSRQL |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.