Få mere at vide
Fisherbrand™ Reagensglasstativ til Fisherbrand™ Opvarmede cirkulerende bade
Artikelnummer. p-7228790 Shop alle Fisherbrand produkter
Holder:
102 x 0,5 ml rør
14 x 30 mm Rør
23 x 24 mm Rør
36 x 16 til 19 mm rør
65 x 10 til 13 mm rør
75 x 1,5 ml rør
Artikelnummer. 17581916
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse reagensglasstativer kan rumme en række forskellige rørstørrelser og kapaciteter.
  • Til brug med en række Fisherbrand™ Varmecirkulatorer og opvarmede cirkulationsbade
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Reagensglas
Holder 14 x 30 mm Rør