Få mere at vide
Fisherbrand™ Reagensglasstativ til Fisherbrand™ Opvarmede cirkulerende bade
Artikelnummer. 17591916 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Holder:
102 x 0,5 ml rør
14 x 30 mm Rør
23 x 24 mm Rør
36 x 16 til 19 mm rør
65 x 10 til 13 mm rør
75 x 1,5 ml rør
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Holder
17591916 75 x 1,5 ml rør
17581916 14 x 30 mm Rør
17571916 23 x 24 mm Rør
17561916 36 x 16 til 19 mm rør
17551916 65 x 10 til 13 mm rør
17501926 102 x 0,5 ml rør
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17591916
Forventet forsendelse: 23-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse reagensglasstativer kan rumme en række forskellige rørstørrelser og kapaciteter.
  • Til brug med en række Fisherbrand™ Varmecirkulatorer og opvarmede cirkulationsbade
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Reagensglas
Holder 75 x 1,5 ml rør