Få mere at vide
Julabo™ Reagensrørstativ
Artikelnummer. p-7160845
Antal stillinger:
21
30
42
60
90
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15470632
Brand: Julabo™ 9970303
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Reagensglasstativ lavet af højkvalitets plast eller rustfrit stål
Tekniske data
Oversigt Reagensglasstativer til vandbade
Temperaturområde Op til +100 °C
Materiale Højkvalitets plast
Antal stillinger 21
Størrelse 30 mm dia.