Få mere at vide
Julabo™ Reagensrørstativ
Antal stillinger:
21
30
42
60
90
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Reagensglasstativer til vandbade |
| Temperaturområde | Op til +150 °C |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Antal stillinger | 30 |
| Størrelse | 100 x 17 mm dia. |