Få mere at vide
Julabo™ Reagensrørstativ
Antal stillinger:
21
30
42
60
90
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Reagensglasstativer til vandbade |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Antal stillinger | 42 |
| Størrelse | 75 x 12/13 mm dia. |
| Temperatur (metrisk) Maksimum | Op til+ 150° C |