Få mere at vide
OHAUS™ Reagensrørstativ
Shop alle Ohaus produkter
Stillinger:
12
17
21
24
33
35
40
48
60
63
90
Holder:
10 til 13 mm rør
Rør (10 til 14 mm)
Rør (14 til 16 mm)
Rør (15 ml)
Rør (16 mm)
Rør (16 til 20 mm)
Rør (18 til 20 mm)
Rør (20 mm)
Rør (21 til 25 mm)
Rør (22 til 25 mm)
Rør (25 mm)
Rør (30 mm)
Rør (5 ml)
missing translation for 'unitSize'
Hver
Beschreibung
- Konstrueret af rustfrit stål
- Til brug med rør i forskellige størrelser
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttype | Reagensrørstativ |
| Oversigt | Reagensrørstativ 18-20 mm Diameter |
| Array | 5 x 7 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Blå |
| Holder | Rør (18 til 20 mm) |
| Materiale | PVC-belagt stål |
| Stillinger | 35 |
| Form | Rektangulær |
| Hylder | 1 |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur