Få mere at vide
OHAUS™ Reagensrørstativ
Artikelnummer. 15722539 Shop alle Ohaus produkter
Stillinger:
12
17
21
24
33
35
40
48
60
63
90
Holder:
10 til 13 mm rør
Rør (10 til 14 mm)
Rør (14 til 16 mm)
Rør (15 ml)
Rør (16 mm)
Rør (16 til 20 mm)
Rør (18 til 20 mm)
Rør (20 mm)
Rør (21 til 25 mm)
Rør (22 til 25 mm)
Rør (25 mm)
Rør (30 mm)
Rør (5 ml)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15722539
Brand: OHAUS™ 30400120
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
OHAUS™ Testrørsstativ designet til at holde rørene sikkert på plads.
  • Konstrueret af rustfrit stål
  • Til brug med rør i forskellige størrelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Reagensrørstativ
Oversigt Reagensglasstativ til 50 ml rør
Array 3 x 4
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Blå
Holder Rør (5 ml)
Materiale PVC-belagt stål
Stillinger 12
Form Rektangulær
Hylder 1
Stabelbar Ja, når det er tomt
Sterilitet Ikke steril
Størrelse 50 mL
Dimensioner (L x B x H) 12.7 x 17.8 x 10.2 cm
Længde (metrisk) 12.70 cm
Længde (engelsk) 5,00''
Bredde (metrisk) 17.80 cm
Bredde (engelsk) 7.00 tommer.
Højde (metrisk) 10.200 cm
Højde (engelsk) 4,00 tommer.
Dybde (engelsk) 5,00''
Dybde (metrisk) 12.70 cm