Få mere at vide
Fisherbrand™ Skumstativ til Vortex Mixer
Artikelnummer. p-8012701 Shop alle Fisherbrand produkter
Holder:
16 mm rør
19 mikrorør
29 mm rør
Antal stillinger:
4
5
19
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11840992
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Holder sikkert på reagensglas og hætteglas. Velp Scientifica™ Skumstativ er kompatible med Velp Scientifica Vortex mixere.
  • Sort i farven
  • Blødt skum for at forhindre brud
  • Fås i forskellige diametre og kapaciteter
Tekniske data
Holder 29 mm rør
Rørstørrelse 29 mm
Produkttype Skumrørstativ
Til brug med (udstyr) CLASSIC, ZX3, WIZARD, ZX4, TX4
Antal stillinger 4