Få mere at vide
Fisherbrand™ Skumstativ til Vortex Mixer
Artikelnummer. 12365107 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Holder:
16 mm rør
19 mikrorør
29 mm rør
Antal stillinger:
4
5
19
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Holder Antal stillinger Pakningsstørrelse
12365107 19 mikrorør 19 Hver
11840992 29 mm rør 4 Hver
11712583 16 mm rør 5 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12365107
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Holder sikkert på reagensglas og hætteglas. Velp Scientifica™ Skumstativ er kompatible med Velp Scientifica Vortex mixere.
  • Blødt skum for at forhindre brud
  • Velegnet til forskellige blandingskrav
Tekniske data
Holder 19 mikrorør
Produkttype Skumrørstativ
Farve Sort
Til brug med (udstyr) CLASSIC, ZX3, WIZARD, ZX4, TX4
Antal stillinger 19