Få mere at vide
Fisherbrand™ Skumstativ til Vortex Mixer
Artikelnummer. 11712583 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Holder:
16 mm rør
19 mikrorør
29 mm rør
Antal stillinger:
4
5
19
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Holder Antal stillinger unitSize
11712583 16 mm rør 5 Hver
11840992 29 mm rør 4 Hver
12365107 19 mikrorør 19 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11712583
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    249.00 DKK
    244.20 DKK / Pakke med 1
    Spare 4.80 DKK
    1% Slukket
Forventet forsendelse: 25-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Holder sikkert på reagensglas og hætteglas. Velp Scientifica™ Skumstativ er kompatible med Velp Scientifica Vortex mixere.
  • Sort i farven
  • Blødt skum for at forhindre brud
  • Fås i forskellige diametre og kapaciteter
Tekniske data
Holder 16 mm rør
Rørstørrelse 16 mm
Produkttype Skumrørstativ
Til brug med (udstyr) CLASSIC, ZX3, WIZARD, ZX4, TX4
Antal stillinger 5