Få mere at vide
Velp Scientifica™ Reagensrørstativ
Artikelnummer. p-8012700 Shop alle Velp produkter
Antal stillinger:
7
20
36
Holder:
20 17 mm diameter rør
36 11 mm diameter rør
7 29 mm dia. Rør
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15359564
Brand: Velp Scientifica™ A00000092
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Velp Scientifica™ Reagensrørstativ er et grundlæggende tilbehør til Velp Scientifica™ (OCB) Åbent cirkulerende bad.
  • Fuldstændig gennemsigtig for en konstant visuel kontrol
  • Understøtter forskellige reagensglasstørrelser
Tekniske data
Oversigt Reagensrørstativ
Til brug med (udstyr) OCB
Holder 20 17 mm diameter rør
Materiale Polycarbonat
Antal stillinger 20