Få mere at vide
Velp Scientifica™ Reagensrørstativ
Shop alle Velp produkter
Antal stillinger:
7
20
36
Holder:
20 17 mm diameter rør
36 11 mm diameter rør
7 29 mm dia. Rør
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Fuldstændig gennemsigtig for en konstant visuel kontrol
- Understøtter forskellige reagensglasstørrelser
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Reagensrørstativ |
| Til brug med (udstyr) | OCB |
| Holder | 20 17 mm diameter rør |
| Materiale | Polycarbonat |
| Antal stillinger | 20 |