Få mere at vide
Memmert™ Reagensrørstativ
Artikelnummer. 17592265 Shop alle Memmert produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
WTB35 vandbade
WTB50 vandbade
Holder:
100 reagensglas (4 rækker)
30 reagensglas (2 rækker)
44 reagensglas (2 rækker)
50 reagensglas (2 rækker)
58 reagensglas (2 rækker)
66 reagensglas (2 rækker)
74 reagensglas (2 rækker)
75 reagensglas (3 rækker)
Diameter (metrisk):
10 mm
12 mm
14,5 mm
18 mm
21 mm
32 mm
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Holder Diameter (metrisk)
17592265 WTB50 vandbade 30 reagensglas (2 rækker) 32 mm
17512265 WTB35 vandbade 30 reagensglas (2 rækker) 32 mm
17502265 WTB35 vandbade 44 reagensglas (2 rækker) 21 mm
17592255 WTB35 vandbade 50 reagensglas (2 rækker) 18 mm
17582255 WTB35 vandbade 58 reagensglas (2 rækker) 14,5 mm
17572255 WTB35 vandbade 66 reagensglas (2 rækker) 12 mm
17562255 WTB35 vandbade 74 reagensglas (2 rækker) 10 mm
17522265 WTB35 vandbade 75 reagensglas (3 rækker) 18 mm
17532265 WTB35 vandbade 100 reagensglas (4 rækker) 18 mm
17582265 WTB50 vandbade 44 reagensglas (2 rækker) 21 mm
17572265 WTB50 vandbade 50 reagensglas (2 rækker) 18 mm
17562265 WTB50 vandbade 58 reagensglas (2 rækker) 14,5 mm
17552265 WTB50 vandbade 66 reagensglas (2 rækker) 12 mm
17542265 WTB50 vandbade 74 reagensglas (2 rækker) 10 mm
17502275 WTB50 vandbade 75 reagensglas (3 rækker) 18 mm
17512275 WTB50 vandbade 100 reagensglas (4 rækker) 18 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Artikelnummer. 17592265 Leverandør Memmert™ Leverandørnr. WTB50B50661
Forventet forsendelse: 19-10-2026
Reagensglasstativ designet til brug med en Memmert™ Vandbad.
  • Tilbehør til vandbad
Tekniske data
Til brug med (udstyr) WTB50 vandbade
Type Reagensrørstativ
Holder 30 reagensglas (2 rækker)
Materiale Rustfrit stål
Diameter (metrisk) 32 mm