Få mere at vide
Labconco™ Reagensglas/mikrocentrifugerørstativ: FreeZone™ Frysetørt tilbehør
Artikelnummer. 15960291 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
104 Rør
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
15960291 104 Rør
1 options
Artikelnummer. 15960291 Leverandør Labconco™ Leverandørnr. 7379001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2920.00 DKK
    2384.69 DKK / Pakke med 1
    Spare 535.31 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-01-2027
Rundt stativ til 12-13 mm reagensglas og mikrocentrifugerør.
Rundt reagensglas/mikrocentrifugerørstativ
  • Holder op til 104 12-13 mm rør
  • Fremstillet af type 304 rustfrit stål
  • Inkluderer bund og adapterplade til (104) mikrocentrifugerør
  • Ideel til brug med runde produkthylder (opvarmede eller ikke-opvarmede)
  • Dimensioner: 9 in. dia. x 1 tommer t
Tekniske data
Type Rørstativ
Kapacitet (metrisk) 104 Rør
Antal hylder 0
Materiale Rustfrit stål (304)
Til brug med (udstyr) Runde produkthylder (opvarmede eller ikke-opvarmede)
Inkluderer Rustfrit stålstativ og 1 adapterplade til mikrocentrifugerør i rustfrit stål
Bredde (engelsk) 9 tommer
Højde (engelsk) 2,5 tommer
Længde (engelsk) 9 tommer
Forsendelsesvægt (engelsk) 2.8 lb.
Vægt (engelsk) 1.8 lb.