Få mere at vide
Heidolph™ Reagensglasholder
Artikelnummer. 30274399 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Holder:
12 til 16 mm reagensglas
15 mL reagensglas
17 til 20 mm reagensglas
30 mm reagensglas
50 ml reagensglas
Rørkapacitet:
12 reagensglas
14 reagensglas
20 reagensglas
5 reagensglas
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Holder Rørkapacitet
30274399 12 til 16 mm reagensglas 20 reagensglas
30274408 17 til 20 mm reagensglas 20 reagensglas
30274400 30 mm reagensglas 12 reagensglas
30274401 15 mL reagensglas 14 reagensglas
30274392 50 ml reagensglas 5 reagensglas
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30274399 Leverandør Heidolph™ Leverandørnr. 5490010000
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fastgørelse eller stativ til at holde reagensglas.
Fastgørelse eller stativ til at holde reagensglas.
Karakteristika:
  • Autoklaverbar og tåler opvaskemaskine
  • Vinkeljustering op til 90°
  • Fastgørelse uden foddel kan bruges som bordstel
Valgmuligheder:
Testrørsholder i rustfrit stål:
  • Stativ, der rummer 20 reagensglas med en diameter på 12 til 16 mm
  • Stativ der rummer 20 reagensglas med en diameter på 17 til 20 mm
  • Stativ der rummer 12 reagensglas med en diameter på 30 mm
Rustfrit stål med polypropylenforing reagensglasholder:
  • Stativ med plads til 14 reagensglas med en kapacitet på 15 ml
  • Stativ med plads til 5 reagensglas med en kapacitet på 50 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Holder 12 til 16 mm reagensglas
Rørkapacitet 20 reagensglas
Produkttype Rørholder
Materiale Rustfrit stål
Til brug med (udstyr) Hei-SHAKE 1000 eller 2000 serie shakere