Få mere at vide
OHAUS™ Reagensglasholder
Artikelnummer. p-7114603 Shop alle Ohaus produkter
Holder:
13 x 22 til 25 mm reagensglas
18 x 19 til 21 mm reagensglas
20 x 15 til 18 mm reagensglas
34 x 12 til 13 mm reagensglas
4 x 26 til 29 mm reagensglas
52 x 0,5 ml mikrorør
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15732639
Brand: OHAUS™ 30400221
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Håndfri blanding designet til at passe på Heavy Duty Vortex Mixer. Fastgøres nemt på toppen af mixeren og er magnetisk sikret.
  • Brug med Heavy Duty Vortex Mixer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Holder 20 x 15 til 18 mm reagensglas
Rørstørrelse 15 til 18 mm
Produkttype Skumindsats
Materiale Skum
Oversigt Skumindsats til (20) 15-18 mm rør
Til brug med (udstyr) Vortexblander
Emballagemængde 1 stk.