Få mere at vide
OHAUS™ Reagensglasholder
Shop alle Ohaus produkter
Holder:
13 x 22 til 25 mm reagensglas
18 x 19 til 21 mm reagensglas
20 x 15 til 18 mm reagensglas
34 x 12 til 13 mm reagensglas
4 x 26 til 29 mm reagensglas
52 x 0,5 ml mikrorør
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Brug med Heavy Duty Vortex Mixer
Tekniske data
Tekniske data
| Holder | 13 x 22 til 25 mm reagensglas |
| Rørstørrelse | 22 til 25 mm |
| Produkttype | Skumindsats |
| Materiale | Skum |
| Oversigt | Skumindsats Til (13) 22-25 mm rør |
| Til brug med (udstyr) | Vortexblander |
| Emballagemængde | 1 stk. |