Få mere at vide
OHAUS™ Reagensglasholder
Artikelnummer. 15732639 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Holder:
13 x 22 til 25 mm reagensglas
18 x 19 til 21 mm reagensglas
20 x 15 til 18 mm reagensglas
34 x 12 til 13 mm reagensglas
4 x 26 til 29 mm reagensglas
52 x 0,5 ml mikrorør
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Holder unitSize
15732639 20 x 15 til 18 mm reagensglas Hver
15782629 52 x 0,5 ml mikrorør Hver
15742639 18 x 19 til 21 mm reagensglas Hver
15752639 13 x 22 til 25 mm reagensglas Hver
15762639 4 x 26 til 29 mm reagensglas Hver
15722639 34 x 12 til 13 mm reagensglas Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15732639 Leverandør OHAUS™ Leverandørnr. 30400221
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Håndfri blanding designet til at passe på Heavy Duty Vortex Mixer. Fastgøres nemt på toppen af mixeren og er magnetisk sikret.
  • Brug med Heavy Duty Vortex Mixer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Holder 20 x 15 til 18 mm reagensglas
Rørstørrelse 15 til 18 mm
Produkttype Skumindsats
Materiale Skum
Oversigt Skumindsats til (20) 15-18 mm rør
Til brug med (udstyr) Vortexblander
Emballagemængde 1 stk.