Få mere at vide
Biochrom Reagensglascelleholder til Novaspec III+ og Novaspec Pro spektrofotometre
Type:
Reagensglascelleholder
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Reagensglascelleholder
- Til brug med Biochrom Novaspec III+ og Novaspec Pro spektrofotometre
Tekniske data
Tekniske data
| Kompatibilitet | Novaspec III+ og Novaspec Pro spektrofotometre |
| Type | Reagensglascelleholder |
| Engangs | Genanvendelig |
| Til brug med (udstyr) | Biochrom Novaspec III+ og Novaspec Pro spektrofotometre |
| Holder | 10 til 18 mm diameter reagensglas |
| Form | Cylindrisk |