Få mere at vide
Biochrom Reagensglascelleholder til Novaspec III+ og Novaspec Pro spektrofotometre
Artikelnummer. 15503906
Type:
Reagensglascelleholder
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15503906
Brand: Biochrom 80300712
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Reagensglascelleholder til Novaspec III+ og Novaspec Pro spektrofotometre er fjederbelastet til reagensglas med en diameter på 10 til 18 mm.
  • Reagensglascelleholder
  • Til brug med Biochrom Novaspec III+ og Novaspec Pro spektrofotometre
Tekniske data
Kompatibilitet Novaspec III+ og Novaspec Pro spektrofotometre
Type Reagensglascelleholder
Engangs Genanvendelig
Til brug med (udstyr) Biochrom Novaspec III+ og Novaspec Pro spektrofotometre
Holder 10 til 18 mm diameter reagensglas
Form Cylindrisk