Få mere at vide
Kartell™ Reagensglashætter
Artikelnummer. p-8504038
Diameter (metrisk) Udvendig:
10.5 mm
14 mm
22 mm
33 mm
Til brug med (udstyr):
12 mm reagensglas
16 mm reagensglas
24 mm diameter reagensglas
35 mm diameter reagensglas
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 10749651
Brand: Kartell™ 0065000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Reducer risikoen for prøvekontamination og spild med en polyethylen-konstrueret hætte. Kartell™ Reagensglashætter er specielt designet til at rumme både plastik- og glasreagensglas.
  • Konstrueret af PE
  • Designet til at passe til plast- eller glasreagensglas
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE/IVD
Diameter (metrisk) Udvendig 10.5 mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Produkttype Reagensrørsprophætte
Materiale Polyethylen
Farve Neutral
Mængde 100/ck.
Til brug med (udstyr) 12 mm reagensglas