Få mere at vide
Kartell™ Reagensglashætter
Artikelnummer. 10749651
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
10,5 mm
14 mm
22 mm
33 mm
Til brug med (udstyr):
12 mm reagensglas
16 mm reagensglas
24 mm diameter reagensglas
35 mm diameter reagensglas
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig Til brug med (udstyr) unitSize
10749651 10,5 mm 12 mm reagensglas Pakke med 100
10182181 14 mm 16 mm reagensglas Pakke med 100
10737721 22 mm 24 mm diameter reagensglas Pakke med 100
10254331 33 mm 35 mm diameter reagensglas Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10749651 Leverandør Kartell™ Leverandørnr. 0065000
Pålidelige tilbud på glasvarer
Brug rabatkode 28509
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Reducer risikoen for prøvekontamination og spild med en polyethylen-konstrueret hætte. Kartell™ Reagensglashætter er specielt designet til at rumme både plastik- og glasreagensglas.
  • Konstrueret af PE
  • Designet til at passe til plast- eller glasreagensglas
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE/IVD
Diameter (metrisk) Udvendig 10,5 mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Produkttype Reagensrørsprophætte
Materiale Polyethylen
Farve Neutral
Mængde 100/ck.
Til brug med (udstyr) 12 mm reagensglas