Få mere at vide
Kartell™ Reagensglashætter
Diameter (metrisk) Udvendig:
10,5 mm
14 mm
22 mm
33 mm
Til brug med (udstyr):
12 mm reagensglas
16 mm reagensglas
24 mm diameter reagensglas
35 mm diameter reagensglas
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
- Konstrueret af PE
- Designet til at passe til plast- eller glasreagensglas
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE/IVD |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 22 mm |
| Materiale | Polyethylen |
| Farve | Neutral |
| Til brug med (udstyr) | 24 mm diameter reagensglas |