Få mere at vide
Kartell SpA Reagensglaslåg
Artikelnummer. 11381195
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
11381195 Blå Pakke med 1000
11311205 Grøn Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11381195 Leverandør Kartell SpA Leverandørnr. 8830904
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Finneprop til engangsreagensglas
Omhyggeligt designede finnepropper til engangsslanger, der er 11 til 13 mm i diameter.
Tekniske data
Lukkestørrelse 11 til 13 mm
Produkttype Finneprop
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Materiale LDPE
Farve Blå
Sterilitet Ikke-steril
Engangs Engangsbrug
Egnet til formålet Certificeret kvalitet