Få mere at vide
Kartell SpA Reagensglaslåg
Artikelnummer. 11311205
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
11311205 Grøn Pakke med 1000
11381195 Blå Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11311205 Leverandør Kartell SpA Leverandørnr. 8830912
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    159.00 DKK
    135.61 DKK / Pakke med 1000
    Spare 23.39 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Finneprop til engangsreagensglas
Omhyggeligt designede finnepropper til engangsslanger, der er 11 til 13 mm i diameter.
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE-IVD
Lukkestørrelse 11 til 13 mm
Produkttype Finneprop
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Materiale LDPE
Farve Grøn
Sterilitet Ikke-steril
Til brug med (udstyr) 11 to 13 mm Tubes
Engangs Engangsbrug
Egnet til formålet Certificeret kvalitet