Få mere at vide
Reagensglasbørster med Nylon Hoved
Artikelnummer. 12881954
Skift visning
Mængde:
10 Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12881954 10 Pk. Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 12881954 Leverandør PINNACLE Brush Leverandørnr. T664
Sikkerhed starter her: Spar op til 60 %
Brug rabatkode 28008
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Har vifteformet ende. Pinnacle Brush™ Reagensglasbørster med Nylon Hovedet renser reagensglassene grundigt.
  • Med vifteformet ende
  • Håndtag af galvaniseret ståltråd
  • Nylon fylde
Tekniske data
Produkttype Reagensglasbørste
Håndtag Materiale Metal
Diameter (metrisk) 11.5 mm
Til brug med (udstyr) Velegnet til brug med 10 til 12 mm reagensglas
Længde (metrisk) 19 cm
Længde (metrisk) børste 6 cm
Længde (metrisk) håndtag 13 cm
Mængde 10 Pk.
Størrelse Børsteomkreds: 5 cm