Få mere at vide
Pinnacle Brush™ Reagensglasbørster med bomuldsgarnspids
Artikelnummer. p-8000738
Diameter (metrisk) børster:
15 mm
25 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 12318338
Brand: Pinnacle Brush™ T669
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Funktioner Med bomuldsgarnspids. Pinnacle Brush™ Reagensrørsbørster med bomuldsgarnspids har et galvaniseret ståltrådshåndtag.
  • Bomuldsgarnspids
  • Metalhåndtag
Tekniske data
Produkttype Reagensglasbørste
Børstemateriale Fiber
Håndtag Materiale Metal
Diameter (metrisk) 3.5 cm
Diameter (metrisk) børster 25 mm
Til brug med (udstyr) Prøverør
Længde (metrisk) 22 cm
Længde (metrisk) børste 7 cm
Længde (metrisk) håndtag 15 cm
Mængde 10 Pk.
Størrelse Børsteomkreds: 11 cm