Få mere at vide
Pinnacle Brush™ Reagensglasbørster med bomuldsgarnspids
Artikelnummer. 12308338
Skift visning
Diameter (metrisk) børster:
15 mm
25 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) børster Pakningsstørrelse
12308338 15 mm Pakke med 10
12318338 25 mm Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12308338 Leverandør Pinnacle Brush™ Leverandørnr. T667
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Funktioner Med bomuldsgarnspids. Pinnacle Brush™ Reagensrørsbørster med bomuldsgarnspids har et galvaniseret ståltrådshåndtag.
  • Bomuldsgarnspids
  • Metalhåndtag
Tekniske data
Produkttype Reagensglasbørste
Børstemateriale Fiber
Håndtag Materiale Metal
Diameter (metrisk) 2.5 cm
Diameter (metrisk) børster 15 mm
Til brug med (udstyr) Prøverør
Længde (metrisk) 19.5 cm
Længde (metrisk) børste 7 cm
Længde (metrisk) håndtag 12.5 cm
Mængde 10 Pk.
Størrelse Børsteomkreds: 8 cm