Få mere at vide
Pinnacle Brush™ Reagensglasbørster
Artikelnummer. p-8000737
Børstemateriale:
Fiber
Nylon
Diameter (metrisk) børster:
11 mm
28 mm
29 mm
Til brug med (udstyr):
10 til 12 mm diameter reagensglas
reagensglas med en diameter på 16 til 25 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 12871954
Brand: Pinnacle Brush™ T665
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremragende til at rense smalle reagensglas og andre svært tilgængelige instrumenter. Pinnacle Brush™ Reagensglasbørster leveres i pakker med 10 stk.
Fremragende til at rense smalle reagensglas og andre svært tilgængelige instrumenter. Pinnacle Brush™ Reagensglasbørster leveres i pakker med 10 stk.
  • På galvaniserede ståltrådshåndtag
  • Med vifteformet ende
  • Med børstehår eller nylonspidser
  • Fås til forskellige diametre af rør
Tekniske data
Produkttype Reagensglasbørste
Børstemateriale Fiber
Håndtag Materiale Metal
Tip Type Fan tip
Farve Hvid
Diameter (metrisk) 3.2 cm
Diameter (metrisk) børster 29 mm
Til brug med (udstyr) reagensglas med en diameter på 16 til 25 mm
Længde (metrisk) 22 cm
Længde (metrisk) børste 6 cm
Længde (metrisk) håndtag 16 cm
Mængde 10 Pk.
Størrelse Børsteomkreds: 10 cm