Få mere at vide
Pinnacle Brush™ Reagensglasbørster
Artikelnummer. 12891954
Skift visning
Diameter (metrisk) børster:
11 mm
28 mm
29 mm
Til brug med (udstyr):
10 til 12 mm diameter reagensglas
reagensglas med en diameter på 16 til 25 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Børstemateriale:
Fiber
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) børster Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse Børstemateriale
12891954 28 mm reagensglas med en diameter på 16 til 25 mm Pakke med 10 -
12871954 29 mm reagensglas med en diameter på 16 til 25 mm Pakke med 10 Fiber
12861954 11 mm 10 til 12 mm diameter reagensglas - Fiber
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12891954 Leverandør Pinnacle Brush™ Leverandørnr. T666
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    116.00 DKK
    100.44 DKK / Pakke med 10
    Spare 15.56 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Fremragende til at rense smalle reagensglas og andre svært tilgængelige instrumenter. Pinnacle Brush™ Reagensglasbørster leveres i pakker med 10 stk.
Fremragende til at rense smalle reagensglas og andre svært tilgængelige instrumenter. Pinnacle Brush™ Reagensglasbørster leveres i pakker med 10 stk.
  • På galvaniserede ståltrådshåndtag
  • Med vifteformet ende
  • Med børstehår eller nylonspidser
  • Fås til forskellige diametre af rør
Tekniske data
Produkttype Reagensglasbørste
Håndtag Materiale Metal
Farve Hvid
Diameter (metrisk) 3.2 cm
Diameter (metrisk) børster 28 mm
Til brug med (udstyr) reagensglas med en diameter på 16 til 25 mm
Længde (metrisk) 22 cm
Længde (metrisk) børste 5.5 cm
Længde (metrisk) håndtag 16.5 cm
Mængde 10 Pk.
Størrelse Børsteomkreds: 10 cm