Få mere at vide
Pinnacle Brush™ Reagensglasbørster
Artikelnummer. 12861954
Skift visning
Børstemateriale:
Fiber
Diameter (metrisk) børster:
11 mm
28 mm
29 mm
Til brug med (udstyr):
10 til 12 mm diameter reagensglas
reagensglas med en diameter på 16 til 25 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Børstemateriale Diameter (metrisk) børster Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
12861954 Fiber 11 mm 10 til 12 mm diameter reagensglas -
12871954 Fiber 29 mm reagensglas med en diameter på 16 til 25 mm Pakke med 10
12891954 - 28 mm reagensglas med en diameter på 16 til 25 mm Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12861954 Leverandør Pinnacle Brush™ Leverandørnr. T663
Sikkerhed starter her: Spar op til 60 %
Brug rabatkode 28008
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fremragende til at rense smalle reagensglas og andre svært tilgængelige instrumenter. Pinnacle Brush™ Reagensglasbørster leveres i pakker med 10 stk.
Fremragende til at rense smalle reagensglas og andre svært tilgængelige instrumenter. Pinnacle Brush™ Reagensglasbørster leveres i pakker med 10 stk.
  • På galvaniserede ståltrådshåndtag
  • Med vifteformet ende
  • Med børstehår eller nylonspidser
  • Fås til forskellige diametre af rør
Tekniske data
Produkttype Reagensglasbørste
Børstemateriale Fiber
Håndtag Materiale Metal
Tip Type Fan tip
Farve Hvid
Diameter (metrisk) 1.6 cm
Diameter (metrisk) børster 11 mm
Til brug med (udstyr) 10 til 12 mm diameter reagensglas
Længde (metrisk) 18.5 cm
Længde (metrisk) børste 5.5 cm
Længde (metrisk) håndtag 13 cm
Mængde 10 Pk.
Størrelse Børsteomkreds: 5 cm