Få mere at vide
Reitenspiess™ Reagensglasbørste
Længde (metrisk):
190 mm
230 mm
Diameter (metrisk) børster:
10 mm
16 mm
26 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Description
- Naturlige børster
- Forskellige længder tilgængelige
- Forskellige diametre
Specifications
Specifications
| Produkttype | Reagensglasbørste |
| Diameter (metrisk) børster | 16 mm |
| Længde (metrisk) | 190 mm |
| Mængde | 1 stk. |