Få mere at vide
Reitenspiess™ Reagensglasbørste
Artikelnummer. 11351265
Længde (metrisk):
190 mm
230 mm
Diameter (metrisk) børster:
10 mm
16 mm
26 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11351265
Brand: Reitenspiess™ 12240301
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug en Reitenspiess™ Reagensglasbørste til rengøring, desinficering og sterilisering af reagensglas efter behov i laboratoriet. .
  • Naturlige børster
  • Forskellige længder tilgængelige
  • Forskellige diametre
Tekniske data
Produkttype Reagensglasbørste
Diameter (metrisk) børster 26 mm
Længde (metrisk) 230 mm
Mængde 1 stk.
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt