Få mere at vide
Reitenspiess™ Reagensglasbørste
Artikelnummer. 10522352
Længde (metrisk):
190 mm
230 mm
Diameter (metrisk) børster:
10 mm
16 mm
26 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10522352
Brand: Reitenspiess™ 12210301
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug en Reitenspiess™ Reagensglasbørste til rengøring, desinficering og sterilisering af reagensglas efter behov i laboratoriet. .
  • Naturlige børster
  • Forskellige længder tilgængelige
  • Forskellige diametre
Tekniske data
Produkttype Reagensglasbørste
Diameter (metrisk) børster 16 mm
Længde (metrisk) 190 mm
Mængde 1 stk.