Få mere at vide
IKA™ Reagensglas vedhæftning til IKA Vortex shaker
Artikelnummer. p-7159138 Shop alle IKA produkter
Holder:
12 x 12 mm reagensglas
18 x 10 mm reagensglas
8 x 16 mm reagensglas
8 x 20 mm reagensglas
Pakningsstørrelse:
Hver
Produkttype:
Reagensglasadaptertilbehør
Artikelnummer. 10307662
Brand: IKA™ 0003343900
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vedhæftning med tilpasset array til at holde reagensglas på en vortex.
  • Kræver VG 3.3 universal vedhæftning
  • Letter vortexing med flere rør
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Holder 18 x 10 mm reagensglas
Rørstørrelse 10 mm
Oversigt Tilslutning af reagensglasadapter
Model- Model VG 3.32
Til brug med (udstyr) VG 3.3 Universal Attachment, Vortexer,
Antal stillinger 18
Kræver VG 3.3 Universal vedhæftning