Få mere at vide
IKA™ Reagensglas vedhæftning til IKA Vortex shaker
Shop alle IKA produkter
Holder:
12 x 12 mm reagensglas
18 x 10 mm reagensglas
8 x 16 mm reagensglas
8 x 20 mm reagensglas
Pakningsstørrelse:
Hver
Produkttype:
Reagensglasadaptertilbehør
Beskrivelse
- Kræver VG 3.3 universal vedhæftning
- Letter vortexing med flere rør
Tekniske data
Tekniske data
| Holder | 18 x 10 mm reagensglas |
| Rørstørrelse | 10 mm |
| Oversigt | Tilslutning af reagensglasadapter |
| Model- | Model VG 3.32 |
| Til brug med (udstyr) | VG 3.3 Universal Attachment, Vortexer, |
| Antal stillinger | 18 |
| Kræver | VG 3.3 Universal vedhæftning |