Få mere at vide
IKA™ Reagensglas vedhæftning til IKA Platform shaker
Artikelnummer. p-7159139 Shop alle IKA produkter
Pakningsstørrelse:
Hver
Holder:
Rør
Artikelnummer. 10490243
Brand: IKA™ L001830
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vedhæftning med tilpasset array til at holde reagensglas på en platformshaker.
  • Kræver VG 3.3 universal vedhæftning
  • Letter vortexing med flere rør
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Reagensglasadaptertilbehør
Oversigt Tilslutning af reagensglasadapter
Model- Model MS 1.34
Til brug med (udstyr) Universal tilbehør, shaker