Få mere at vide
IKA™ Reagensglas vedhæftning til IKA Platform shaker
Shop alle IKA produkter
Holder:
Rør
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Vedhæftning med tilpasset array til at holde reagensglas på en platformshaker.
- Kræver VG 3.3 universal vedhæftning
- Letter vortexing med flere rør
Tekniske data
Tekniske data
| Holder | Rør |
| Rørstørrelse | 12 mm |
| Produkttype | Reagensglasadaptertilbehør |
| Oversigt | Tilslutning af reagensglasadapter |
| Model- | Model MS 1.32 |
| Til brug med (udstyr) | Universal tilbehør, shaker |
| Antal stillinger | 6 |