Få mere at vide
ITS Europe™ Ultra-høj fri klor teststrimler
Artikelnummer. 11732947
Skift visning
Mængde:
50/flaske
Artikelnummer. Mængde
11732947 50/flaske
1 options
Artikelnummer. 11732947 Leverandør ITS Europe™ Leverandørnr. 480024
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    144.90 DKK
    132.61 DKK / Pakke med 50
    Spare 12.29 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Patenteret teknologi giver en meget høj række af klordetektionskapacitet i en praktisk teststrimmel. ITS Europe™ Ultra-High Free Chlorine Test Strips leveres i en flaske med 50 strimler.
  • Meget højt detektionsområde.
  • Detektionsområde: 0 - 750 ppm (mg/L).
  • Designet til at modstå interferens fra monochloraminer
  • Ideelt produkt til test i et fødevareforarbejdningsmiljø.
  • Perfekt til at afgøre, om du har den korrekte mængde desinfektionsmiddel til stede.
  • Alle reagenser er imprægneret på teststrimmelpuden, og der kræves ingen eksterne kemikalier for at udføre vandkvalitetstesten.
  • Testtid: 31 sekunder.
Tekniske data
Analytter Klor
Antal prøver 50
Mængde 50/flaske
Rækkevidde 0 - 750ppm (mg/L)