Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Semi-kvantitative teststrimler, QUANTOFIX Muntistick
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Mængde:
25 prøver
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Beskrivelse
- Karbonathårdhedsgraduering: 0, 3,8, 7,5, 12,5, 18,8, 25,0° e
- pH-gradering: 6,4, 6,8, 7,2, 7,6, 8,0, 8,4
- Total hårdhedsgradation: 0, 6,3, 12,5, 18,8, 25,0, 31,3° e
- Karbonathårdhed farveændring: lysegrøn→ blå
- pH-farveændring: gul→ rød
- Total hårdhed farveændring: grøn→ rød
Tekniske data
Tekniske data
| Analytter | Karbonathårdhed, pH, Total hårdhed |
| Inkluderer | 25 teststrimler i et rør, brugsanvisning |
| Mængde | 25 prøver |
| Opbevaringskrav | 4 °C til 30 °C |