Få mere at vide
Retsch™ Testsigter med mikromaskestørrelser
Artikelnummer. 15674188 Shop alle Retsch produkter
Porestørrelse:
20μ m
25μ m
32μ m
36μ m
38μ m
40μ m
45μ m
50μ m
53μ m
56μ m
63μ m
71μ m
75μ m
80μ m
90μ m
100μ m
106μ m
112μ m
125μ m
150μ m
160μ m
180μ m
200μ m
212μ m
224μ m
250μ m
280μ m
300μ m
315μ m
355μ m
425μ m
450μ m
500μ m
560μ m
600μ m
630μ m
800μ m
850μ m
900μ m
Unit Size:
Hver
Product Code. 15674188
Brand: Retsch™ 60.131.000056
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
Retsch™ Testsive består af en solid rustfri stålsigteramme med høj stabilitet, hvilket resulterer i pålidelige sigteresultater.
  • Sammenføjningsteknologi af høj kvalitet garanterer permanent stramt trådnet
  • Støbt siramme i ét stykke og sømløs mesh-samling forhindrer krydskontaminering
  • Siramme i rustfrit stål med høj formstabilitet
  • Høj grad af korrosionsbestandighed og nem rengøring takket være højlegeret rustfrit stål
  • Fremragende produktkvalitet på grund af omfattende optisk inspektion
  • Maksimal stabilitet og optimal tætning ved brug i sigte takket være o-ringen, som er placeret i udsparingen designet til dette formål
  • Klar og præcis mærkning af soldene med fuld sporbarhed baseret på individualiseret lasergravering
Specifications
Porestørrelse 56μ m
Type Test sigte
Certificeringer/compliance DIN ISO 3310-1
Materiale Rustfrit stål
Inkluderer Kalibreringscertifikat
Højde (metrisk) 50 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 200 mm