Få mere at vide
Retsch™ Testsigter med mikromaskestørrelser
Shop alle Retsch produkter
Porestørrelse:
20μ m
25μ m
32μ m
36μ m
38μ m
40μ m
45μ m
50μ m
53μ m
56μ m
63μ m
71μ m
75μ m
80μ m
90μ m
100μ m
106μ m
112μ m
125μ m
150μ m
160μ m
180μ m
200μ m
212μ m
224μ m
250μ m
280μ m
300μ m
315μ m
355μ m
425μ m
450μ m
500μ m
560μ m
600μ m
630μ m
800μ m
850μ m
900μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Sammenføjningsteknologi af høj kvalitet garanterer permanent stramt trådnet
- Støbt siramme i ét stykke og sømløs mesh-samling forhindrer krydskontaminering
- Siramme i rustfrit stål med høj formstabilitet
- Høj grad af korrosionsbestandighed og nem rengøring takket være højlegeret rustfrit stål
- Fremragende produktkvalitet på grund af omfattende optisk inspektion
- Maksimal stabilitet og optimal tætning ved brug i sigte takket være o-ringen, som er placeret i udsparingen designet til dette formål
- Klar og præcis mærkning af soldene med fuld sporbarhed baseret på individualiseret lasergravering
Tekniske data
Tekniske data
| Porestørrelse | 500μ m |
| Certificeringer/compliance | DIN ISO 3310-1 |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Inkluderer | Kalibreringscertifikat |
| Højde (metrisk) | 50 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 200 mm |