Få mere at vide
Retsch™ Testsigter med mikromaskestørrelser
Retsch™ Testsive består af en solid rustfri stålsigteramme med høj stabilitet, hvilket resulterer i pålidelige sigteresultater.
Brand: Retsch™ 60.131.000630
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Sammenføjningsteknologi af høj kvalitet garanterer permanent stramt trådnet
- Støbt siramme i ét stykke og sømløs mesh-samling forhindrer krydskontaminering
- Siramme i rustfrit stål med høj formstabilitet
- Høj grad af korrosionsbestandighed og nem rengøring takket være højlegeret rustfrit stål
- Fremragende produktkvalitet på grund af omfattende optisk inspektion
- Maksimal stabilitet og optimal tætning ved brug i sigte takket være o-ringen, som er placeret i udsparingen designet til dette formål
- Klar og præcis mærkning af soldene med fuld sporbarhed baseret på individualiseret lasergravering
Tekniske data
630μ m | |
DIN ISO 3310-1 | |
Kalibreringscertifikat | |
200 mm |
Test sigte | |
Rustfrit stål | |
50 mm |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Retsch™ Testsigter med mikromaskestørrelser > Porestørrelse: 630μ m
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion