Få mere at vide
- Home
- Products
- Filtre og filtrering
- Mekaniske sigter
- Retsch™ Testsigter med mikromaskestørrelser
Retsch™ Testsigter med mikromaskestørrelser
Artikelnummer. 15510171 Shop alle Retsch produkter
Skift visning
Porestørrelse:
20μ m
25μ m
32μ m
36μ m
38μ m
40μ m
45μ m
50μ m
53μ m
56μ m
63μ m
71μ m
75μ m
80μ m
90μ m
100μ m
106μ m
112μ m
125μ m
150μ m
160μ m
180μ m
200μ m
212μ m
224μ m
250μ m
280μ m
300μ m
315μ m
355μ m
425μ m
450μ m
500μ m
560μ m
600μ m
630μ m
800μ m
850μ m
900μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
39 product options available for selection
| Artikelnummer. | Porestørrelse | unitSize |
|---|---|---|
| 15510171 | 71μ m | Hver |
| 15654168 | 20μ m | Hver |
| 15655637 | 25μ m | Hver |
| 15665637 | 32μ m | Hver |
| 15675637 | 36μ m | Hver |
| 15600379 | 38μ m | Hver |
| 15500171 | 40μ m | Hver |
| 15685637 | 45μ m | Hver |
| 15590161 | 50μ m | Hver |
| 15610379 | 53μ m | Hver |
| 15674188 | 56μ m | Hver |
| 15665515 | 63μ m | Hver |
| 15613077 | 75μ m | Hver |
| 15640864 | 80μ m | Hver |
| 15695637 | 90μ m | Hver |
| 15580161 | 100μ m | Hver |
| 15575860 | 106μ m | Hver |
| 15620379 | 112μ m | Hver |
| 15630379 | 125μ m | Hver |
| 15605647 | 150μ m | Hver |
| 15590171 | 160μ m | Hver |
| 15640379 | 180μ m | Hver |
| 15530171 | 200μ m | Hver |
| 15650379 | 212μ m | Hver |
| 15660379 | 224μ m | Hver |
| 15550171 | 250μ m | Hver |
| 15670379 | 280μ m | Hver |
| 15680379 | 300μ m | Hver |
| 15560171 | 315μ m | Hver |
| 15690379 | 355μ m | Hver |
| 15600389 | 425μ m | Hver |
| 15610389 | 450μ m | Hver |
| 15580171 | 500μ m | Hver |
| 15620389 | 560μ m | Hver |
| 15630389 | 600μ m | Hver |
| 15578841 | 630μ m | Hver |
| 15588841 | 800μ m | Hver |
| 15640389 | 850μ m | Hver |
| 15650389 | 900μ m | Hver |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 39 options available.
Artikelnummer.
15510171
Leverandør
Retsch™
Leverandørnr.
60.131.000071
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
- Sammenføjningsteknologi af høj kvalitet garanterer permanent stramt trådnet
- Støbt siramme i ét stykke og sømløs mesh-samling forhindrer krydskontaminering
- Siramme i rustfrit stål med høj formstabilitet
- Høj grad af korrosionsbestandighed og nem rengøring takket være højlegeret rustfrit stål
- Fremragende produktkvalitet på grund af omfattende optisk inspektion
- Maksimal stabilitet og optimal tætning ved brug i sigte takket være o-ringen, som er placeret i udsparingen designet til dette formål
- Klar og præcis mærkning af soldene med fuld sporbarhed baseret på individualiseret lasergravering
Tekniske data
Tekniske data
| Porestørrelse | 71μ m |
| Type | Test sigte |
| Certificeringer/compliance | DIN ISO 3310-1 |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Inkluderer | Kalibreringscertifikat |
| Højde (metrisk) | 50 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 200 mm |