Få mere at vide
Retsch™ Testsigter med 11,20 til 112,00 mm maskestørrelse
Artikelnummer. 15680419 Shop alle Retsch produkter
Porestørrelse:
11.20 mm
12.50 mm
13.20 mm
14.00 mm
16.00 mm
18.00 mm
19.00 mm
20.00 mm
22.40 mm
25.00 mm
26.50 mm
28.00 mm
31.50 mm
35.50 mm
37.50 mm
40.00 mm
45.00 mm
63.00 mm
75.00 mm
80.00 mm
90.00 mm
100.00 mm
112.00 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15680419
Brand: Retsch™ 60.131.075000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Retsch™ Testsigter består af en solid rustfri stålsigteramme med høj stabilitet, hvilket resulterer i pålidelige sigteresultater.
  • Sammenføjningsteknologi af høj kvalitet garanterer permanent stramt trådnet
  • Støbt siramme i ét stykke og sømløs mesh-samling forhindrer krydskontaminering
  • Siramme i rustfrit stål med høj formstabilitet
  • Høj grad af korrosionsbestandighed og nem rengøring takket være højlegeret rustfrit stål
  • Fremragende produktkvalitet på grund af omfattende optisk inspektion
  • Maksimal stabilitet og optimal tætning ved brug i sigte takket være o-ringen, som er placeret i udsparingen designet til dette formål
  • Klar og præcis mærkning af soldene med fuld sporbarhed baseret på individualiseret lasergravering
Tekniske data
Porestørrelse 75.00 mm
Type Test sigte
Certificeringer/compliance DIN ISO 3310-1
Materiale Rustfrit stål
Inkluderer Kalibreringscertifikat
Højde (metrisk) 50 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 200 mm