Få mere at vide
Retsch™ Testsigter med 11,20 til 112,00 mm maskestørrelse
Shop alle Retsch produkter
Porestørrelse:
11.20 mm
12.50 mm
13.20 mm
14.00 mm
16.00 mm
18.00 mm
19.00 mm
20.00 mm
22.40 mm
25.00 mm
26.50 mm
28.00 mm
31.50 mm
35.50 mm
37.50 mm
40.00 mm
45.00 mm
63.00 mm
75.00 mm
80.00 mm
90.00 mm
100.00 mm
112.00 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Sammenføjningsteknologi af høj kvalitet garanterer permanent stramt trådnet
- Støbt siramme i ét stykke og sømløs mesh-samling forhindrer krydskontaminering
- Siramme i rustfrit stål med høj formstabilitet
- Høj grad af korrosionsbestandighed og nem rengøring takket være højlegeret rustfrit stål
- Fremragende produktkvalitet på grund af omfattende optisk inspektion
- Maksimal stabilitet og optimal tætning ved brug i sigte takket være o-ringen, som er placeret i udsparingen designet til dette formål
- Klar og præcis mærkning af soldene med fuld sporbarhed baseret på individualiseret lasergravering
Tekniske data
Tekniske data
| Porestørrelse | 63.00 mm |
| Type | Test sigte |
| Certificeringer/compliance | DIN ISO 3310-1 |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Inkluderer | Kalibreringscertifikat |
| Højde (metrisk) | 50 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 200 mm |
Produktforslag
Viewing 1-4 of
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Retsch™ Testsigter med 11,20 til 112,00 mm maskestørrelse >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion