Få mere at vide
Retsch™ Testsigter med 11,20 til 112,00 mm maskestørrelse
Shop alle Retsch produkter
                                Porestørrelse:
                                11.20 mm
                                12.50 mm
                                13.20 mm
                                14.00 mm
                                16.00 mm
                                18.00 mm
                                19.00 mm
                                20.00 mm
                                22.40 mm
                                25.00 mm
                                26.50 mm
                                28.00 mm
                                31.50 mm
                                35.50 mm
                                37.50 mm
                                40.00 mm
                                45.00 mm
                                63.00 mm
                                75.00 mm
                                80.00 mm
                                90.00 mm
                                100.00 mm
                                112.00 mm
                                Pakningsstørrelse: 
                                Hver
                    Beskrivelse
- Sammenføjningsteknologi af høj kvalitet garanterer permanent stramt trådnet
- Støbt siramme i ét stykke og sømløs mesh-samling forhindrer krydskontaminering
- Siramme i rustfrit stål med høj formstabilitet
- Høj grad af korrosionsbestandighed og nem rengøring takket være højlegeret rustfrit stål
- Fremragende produktkvalitet på grund af omfattende optisk inspektion
- Maksimal stabilitet og optimal tætning ved brug i sigte takket være o-ringen, som er placeret i udsparingen designet til dette formål
- Klar og præcis mærkning af soldene med fuld sporbarhed baseret på individualiseret lasergravering
Tekniske data
Tekniske data
| Porestørrelse | 18.00 mm | 
| Type | Test sigte | 
| Certificeringer/compliance | DIN ISO 3310-1 | 
| Materiale | Rustfrit stål | 
| Inkluderer | Kalibreringscertifikat | 
| Højde (metrisk) | 50 mm | 
| Diameter (metrisk) Udvendig | 200 mm | 
                    Korrektion af produktindhold
Produkttitel
			Retsch™ Testsigter med 11,20 til 112,00 mm maskestørrelse > 
            Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion