Få mere at vide
Retsch™ Testsigter med 1,00 til 10,00 mm maskestørrelse
Shop alle Retsch produkter
Porestørrelse:
1 mm
1.12 mm
1.18 mm
1.25 mm
1.40 mm
1.60 mm
1.70 mm
1.80 mm
2.00 mm
2.24 mm
2.36 mm
2.50 mm
2.80 mm
3.15 mm
3.35 mm
3.55 mm
4.00 mm
4.50 mm
4.75 mm
5.00 mm
5.60 mm
6.30 mm
6.70 mm
8.00 mm
9.00 mm
9.50 mm
10.00 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Sammenføjningsteknologi af høj kvalitet garanterer permanent stramt trådnet
- Støbt siramme i ét stykke og sømløs mesh-samling forhindrer krydskontaminering
- Siramme i rustfrit stål med høj formstabilitet
- Høj grad af korrosionsbestandighed og nem rengøring takket være højlegeret rustfrit stål
- Fremragende produktkvalitet på grund af omfattende optisk inspektion
- Maksimal stabilitet og optimal tætning ved brug i sigte takket være o-ringen, som er placeret i udsparingen designet til dette formål
- Klar og præcis mærkning af soldene med fuld sporbarhed baseret på individualiseret lasergravering
Tekniske data
Tekniske data
| Porestørrelse | 1.25 mm |
| Type | Test sigte |
| Certificeringer/compliance | DIN ISO 3310-1 |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Inkluderer | Kalibreringscertifikat |
| Højde (metrisk) | 50 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 200 mm |