Få mere at vide
Retsch™ Testsigter med 1,00 til 10,00 mm maskestørrelse
Artikelnummer. 15558851 Shop alle Retsch produkter
Skift visning
Porestørrelse:
1 mm
1,12 mm
1,18 mm
1,25 mm
1,40 mm
1,60 mm
1,70 mm
1,80 mm
2,00 mm
2,24 mm
2,36 mm
2,50 mm
2,80 mm
3,15 mm
3,35 mm
3,55 mm
4,00 mm
4,50 mm
4,75 mm
5,00 mm
5,60 mm
6,30 mm
6,70 mm
8,00 mm
9,00 mm
9,50 mm
10,00 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
27 product options available for selection
Product selection table with 27 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porestørrelse unitSize
15558851 3,15 mm Hver
15598841 1 mm Hver
15660389 1,12 mm Hver
15670389 1,18 mm Hver
15680389 1,25 mm Hver
15508851 1,40 mm Hver
15518851 1,60 mm Hver
15690389 1,70 mm Hver
15600399 1,80 mm Hver
15520171 2,00 mm Hver
15610399 2,24 mm Hver
15620399 2,36 mm Hver
15538851 2,50 mm Hver
15548851 2,80 mm Hver
15630399 3,35 mm Hver
15640399 3,55 mm Hver
15570171 4,00 mm Hver
15650399 4,50 mm Hver
15568851 4,75 mm Hver
15540171 5,00 mm Hver
15660399 5,60 mm Hver
15578851 6,30 mm Hver
15670399 6,70 mm Hver
15598851 8,00 mm Hver
15680399 9,00 mm Hver
15690399 9,50 mm Hver
15528851 10,00 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
27 options
Artikelnummer. 15558851 Leverandør Retsch™ Leverandørnr. 60.131.003150
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Retsch™ Testsive består af en solid rustfri stålsigteramme med høj stabilitet, hvilket resulterer i pålidelige sigteresultater.
  • Sammenføjningsteknologi af høj kvalitet garanterer permanent stramt trådnet
  • Støbt siramme i ét stykke og sømløs mesh-samling forhindrer krydskontaminering
  • Siramme i rustfrit stål med høj formstabilitet
  • Høj grad af korrosionsbestandighed og nem rengøring takket være højlegeret rustfrit stål
  • Fremragende produktkvalitet på grund af omfattende optisk inspektion
  • Maksimal stabilitet og optimal tætning ved brug i sigte takket være o-ringen, som er placeret i udsparingen designet til dette formål
  • Klar og præcis mærkning af soldene med fuld sporbarhed baseret på individualiseret lasergravering
Tekniske data
Porestørrelse 3,15 mm
Type Test sigte
Certificeringer/compliance DIN ISO 3310-1
Materiale Rustfrit stål
Inkluderer Kalibreringscertifikat
Højde (metrisk) 50 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 200 mm