Få mere at vide
Retsch™ Test sigtelåg
Artikelnummer. 15413223 Shop alle Retsch produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Test sigte
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
15413223 Test sigte
1 options
Artikelnummer. 15413223 Leverandør Retsch™ Leverandørnr. 69.540.0050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3865.00 DKK
    1134.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 2731.00 DKK
    70% Slukket
Forventet forsendelse: 01-04-2027
Retsch™ Test Sieve Låg er konstrueret af rustfrit stål for holdbarhed.
  • Rustfrit stål
  • 400 mm diameter
  • Til brug med testsigter
Tekniske data
Produkttype Låg
Materiale Rustfrit stål
Diameter (metrisk) 400 mm
Til brug med (udstyr) Test sigte